(±)-Tropasäure
Lieferant: ACTIVATE SCIENTIFIC
Synonyms:
3-Hydroxy-2-phenylpropanoic acid, Tropic acid, 3-Hydroxy-2-phenylpropionic acid, (±)-Tropic acid, 2-Phenylhydracrylic acid
AS23095G100
AS23095G25
ACTIAS23095G100EA
0
CHF
ACTIAS23095G100
ACTIAS23095G25
(±)-Tropasäure
(±)-Tropasäure
Formel:
C₉H₁₀O₃ MW: 166,18 g/mol |
MDL Number:
MFCD00004255 CAS-Nummer: 529-64-6 EINECS: 208-465-3 |