4-Chlor-2-iodbenzoesäure
Lieferant: ACTIVATE SCIENTIFIC
AS34292G1
AS34292G5
ACTIAS34292G1EA
0
CHF
ACTIAS34292G1
ACTIAS34292G5
4-Chlor-2-iodbenzoesäure
4-Chloro-2-iodobenzoic acid
Formel:
C₇H₄ClIO₂ MW: 282,46 g/mol |
MDL Number:
MFCD00060676 CAS-Nummer: 13421-13-1 |