Cyclobutanol
Lieferant: ACTIVATE SCIENTIFIC GMBH
ACTIAS21221G5EA
0
CHF
ACTIAS21221G5
ACTIAS21221G1
Cyclobutanol
Cyclobutanol
Formel:
C₄H₈O MW: 72,11 g/mol Siedepunkt: 122 °C (1013 hPa) Dichte: 0,9226 g/cm³ (15 °C) Lager Temperatur: Raumtemperatur |
MDL Number:
MFCD00001318 CAS-Nummer: 2919-23-5 EINECS: 220-858-1 UN: 1120 ADR: 3,II |