1-Aminocyclopentancarbonsäure
Lieferant: ACTIVATE SCIENTIFIC
|
Achtung
|
AS20416G25
AS20416G5
ACTIAS20416G25EA
0
CHF
ACTIAS20416G25
ACTIAS20416G5
1-Aminocyclopentancarbonsäure
1-Aminocyclopentancarbonsäure
Formel:
C₆H₁₁NO₂ Siedepunkt: 254 °C (1013 hPa) Melting Pt: 163 °C Lager Temperatur: Raumtemperatur |
MDL Number:
MFCD00001381 CAS-Nummer: 52-52-8 EINECS: 200-144-6 UN: 2811 ADR: 6.1,III Merck Index: 13,02763 |