Cyclopentancarbonsäure
Lieferant: ACTIVATE SCIENTIFIC
Achtung
AS20668G100 AS20668G25
ACTIAS20668G100EA 0 CHF
ACTIAS20668G100 ACTIAS20668G25
Cyclopentancarbonsäure
Cyclopentanecarboxylic acid
Formel: C₆H₁₀O₂
MW: 114,14 g/mol
Siedepunkt: 216 °C (1013 hPa)
Melting Pt: 4 °C
Dichte: 1.05 g/cm³ (20 °C)
Lager Temperatur: Raumtemperatur
MDL Number: MFCD00001371
CAS-Nummer: 3400-45-1
EINECS: 222-269-5