Cyclobutancarbonsäure
Lieferant: ACTIVATE SCIENTIFIC
Gefahr
AS20119G100 AS20119G25
ACTIAS20119G100EA 0 CHF
ACTIAS20119G100 ACTIAS20119G25
Cyclobutancarbonsäure
Cyclobutanecarboxylic acid
Formel: C₅H₈O₂
MW: 100,12 g/mol
Siedepunkt: 195 °C (1013 hPa)
Melting Pt: –20 °C
Dichte: 1.06 g/cm³ (20 °C)
Lager Temperatur: Raumtemperatur
MDL Number: MFCD00001323
CAS-Nummer: 3721-95-7
EINECS: 223-072-7
UN: 3265
ADR: 8,III