1,3-Cyclopentandion
Lieferant: ACTIVATE SCIENTIFIC
Synonyms: Cyclopentane-1,3-dione
AS20785G25 AS20785G5
ACTIAS20785G25EA 0 CHF
ACTIAS20785G25 ACTIAS20785G5
1,3-Cyclopentandion
1,3-Cyclopentandion
Formel: C₅H₆O₂
MW: 98.1 g/mol
Melting Pt: 149…152 °C
Lager Temperatur: Kühlschrank
MDL Number: MFCD00001405
CAS-Nummer: 3859-41-4
EINECS: 223-372-8