Cyclobutanon
Lieferant: ACTIVATE SCIENTIFIC
AS20518G100
AS20518G25
AS20518G5
ACTIAS20518G100EA
0
CHF
ACTIAS20518G100
ACTIAS20518G25
ACTIAS20518G5
Cyclobutanon
Cyclobutanone
Formel:
C₄H₆O MW: 70,09 g/mol Siedepunkt: 99 °C (1013 hPa) Dichte: 0.93 g/cm³ (20 °C) Lager Temperatur: Kühlschrank |
MDL Number:
MFCD00001332 CAS-Nummer: 1191-95-3 EINECS: 214-745-6 UN: 1224 ADR: 3,II |