8-Chinolinol

Lieferant: ACTIVATE SCIENTIFIC GMBH
Achtung

ACTIAS7060G100EA 0 CHF
ACTIAS7060G5 ACTIAS7060G1 ACTIAS7060G100
8-Chinolinol
8-Chinolinol
Formel: C₉H₇NO
MW: 145,16 g/mol
Siedepunkt: 267 °C (1013 hPa)
Melting Pt: 71,2 °C
Dichte: 1,03 g/cm³ (20 °C)
Lager Temperatur: Raumtemperatur
MDL Number: MFCD00006807
CAS-Nummer: 148-24-3
EINECS: 205-711-1
Merck Index: 13,04869
https://ch.vwr.com/stibo/web/std.lang.all/05/52/770552.jpg

Order Now

Learn more

About VWR

Avantor is a vertically integrated, global supplier of discovery-to-delivery solutions for...

Mehr About VWR