5-Nitrochinolin
Lieferant: ACTIVATE SCIENTIFIC
AS20718G100
AS20718G25
ACTIAS20718G100EA
0
CHF
ACTIAS20718G100
ACTIAS20718G25
5-Nitrochinolin
5-Nitroquinoline
Formel:
C₉H₆N₂O₂ MW: 174.16 g/mol Siedepunkt: 323 Melting Pt: 71 |
MDL Number:
MFCD00006790 CAS-Nummer: 607-34-1 EINECS: 210-134-3 |