5-Aminochinolin
Lieferant: ACTIVATE SCIENTIFIC
Achtung
Synonyms: Quinolin-5-amine, Quinolin-5-ylamine
AS7020G100 AS7020G25 AS7020G5
ACTIAS7020G100EA 355 CHF
ACTIAS7020G100 ACTIAS7020G25 ACTIAS7020G5
5-Aminochinolin
5-Aminochinolin
Formel: C₉H₈N₂
MW: 144,18 g/mol
Siedepunkt: 310 °C (1013 hPa)
Melting Pt: 107…109 °C
Lager Temperatur: Raumtemperatur
MDL Number: MFCD00006797
CAS-Nummer: 611-34-7
EINECS: 210-266-1