4-Chlorchinolin
Lieferant: ACTIVATE SCIENTIFIC
|
Achtung
|
AS1632G1
AS1632G5
ACTIAS1632G1EA
0
CHF
ACTIAS1632G1
ACTIAS1632G5
4-Chlorchinolin
4-Chloroquinoline
Formel:
C₉H₆ClN Siedepunkt: 260…261 °C (1013 hPa) Melting Pt: 28 °C Dichte: 1,25 g/cm³ (20 °C) Lager Temperatur: Raumtemperatur |
MDL Number:
MFCD00006773 CAS-Nummer: 611-35-8 EINECS: 210-267-7 |