6-Chinolincarbonsäure
Lieferant: ACTIVATE SCIENTIFIC GMBH
|
Achtung
|
ACTIAS7015G100EA
0
CHF
ACTIAS7015G100
ACTIAS7015G10
ACTIAS7015G25
6-Chinolincarbonsäure
6-Chinolincarbonsäure
Formel:
C₁₀H₇NO₂ MW: 173,17 g/mol Siedepunkt: 345 °C (1013 hPa) Melting Pt: 294…295 °C |
MDL Number:
MFCD00047613 CAS-Nummer: 10349-57-2 EINECS: 233-761-4 |