5-Chinolincarbonsäure
Lieferant: ACTIVATE SCIENTIFIC
Achtung
AS7096G1 AS7096G5
ACTIAS7096G1EA 41 CHF
ACTIAS7096G1 ACTIAS7096G5
5-Chinolincarbonsäure
5-Chinolincarbonsäure
Formel: C₁₀H₇NO₂
MW: 173.17 g/mol
MDL Number: MFCD00047608
CAS-Nummer: 7250-53-5