2-Bromchinolin
Lieferant: ACTIVATE SCIENTIFIC
|
Achtung
|
AS1087G1
AS1087G5
ACTIAS1087G1EA
0
CHF
ACTIAS1087G1
ACTIAS1087G5
2-Bromchinolin
2-Bromoquinoline
Formel:
C₉H₆BrN MW: 208,06 g/mol |
MDL Number:
MFCD00234480 CAS-Nummer: 2005-43-8 |