2-Phenylbenzoesäure
Lieferant: ACTIVATE SCIENTIFIC
Achtung
Synonyms: Biphenyl-2-carboxylic acid, 2-Biphenylcarboxylic acid, [1,1'-Biphenyl]-2-carboxylic acid
AS20985G100 AS20985G25
ACTIAS20985G100EA 0 CHF
ACTIAS20985G100 ACTIAS20985G25
2-Phenylbenzoesäure
2-Phenylbenzoesäure
Formel: C₁₃H₁₀O₂
MW: 198,22 g/mol
Siedepunkt: 344 °C (1013 hPa)
Melting Pt: 108…109 °C
Dichte: 1,458 g/cm³ (20 °C)
Lager Temperatur: Raumtemperatur
MDL Number: MFCD00002463
CAS-Nummer: 947-84-2
EINECS: 213-432-1