2,3-Dimethylbenzoesäure
Lieferant: ACTIVATE SCIENTIFIC
Achtung
AS21513G100 AS21513G25
ACTIAS21513G100EA 0 CHF
ACTIAS21513G100 ACTIAS21513G25
2,3-Dimethylbenzoesäure
2,3-Dimethylbenzoic acid
Formel: C₉H₁₀O₂
Siedepunkt: 282 °C (1013 hPa)
Melting Pt: 143…147 °C
Dichte: 1,283 g/cm³ (20 °C)
MDL Number: MFCD00002479
CAS-Nummer: 603-79-2
EINECS: 210-058-0