5-Methyl-2-thenoesäure
Lieferant: ACTIVATE SCIENTIFIC
Synonyms: 5-Methylthiophene-2-carboxylic acid
AS20140G100 AS20140G25
ACTIAS20140G100EA 160 CHF
ACTIAS20140G100 ACTIAS20140G25
5-Methyl-2-thenoesäure
5-Methyl-2-thenoesäure
Formel: C₆H₆O₂S
MW: 142,18 g/mol
MDL Number: MFCD00005439
CAS-Nummer: 1918-79-2
EINECS: 217-640-3