3-Methyl-2-thenoesäure
Lieferant: ACTIVATE SCIENTIFIC
Synonyms: 3-Methylthiophene-2-carboxylic acid
AS20146G100 AS20146G25
ACTIAS20146G100EA 0 CHF
ACTIAS20146G100 ACTIAS20146G25
3-Methyl-2-thenoesäure
3-Methyl-2-thenoesäure
Formel: C₆H₆O₂S
MW: 142,18 g/mol
MDL Number: MFCD00005438
CAS-Nummer: 23806-24-8
EINECS: 245-894-5