4-Brom-2-thiophencarbaldehyd
Lieferant: ACTIVATE SCIENTIFIC GMBH
ACTIAS20351G25EA 0 CHF
ACTIAS20351G25 ACTIAS20351G100
4-Brom-2-thiophencarbaldehyd
4-Brom-2-thiophencarbaldehyd
Formel: C₅H₃BrOS
MW: 191,05 g/mol
MDL Number: MFCD00005431
CAS-Nummer: 18791-75-8
EINECS: 242-577-3