8-Anilino-1-naphthalinsulfonsäure 95%
Lieferant: Thermo Fisher Scientific
Achtung
Synonyms: 8-Anilinonaphthalene-1-sulphonic acid, 8-(Phenylamino)naphthalene-1-sulphonic acid
J65332.06 J65332.14 J65332.22
J65332.06EA 81.1 CHF
J65332.06 J65332.14 J65332.22
8-Anilino-1-naphthalinsulfonsäure 95%
8-Anilino-1-naphthalinsulfonsäure
Formel: C₁₆H₁₃NO₃S
MW: 299.35 g/mol
Melting Pt: 215…217 °C
Lager Temperatur: Raumtemperatur
MDL Number: MFCD00003998
CAS-Nummer: 82-76-8
EINECS: 201-438-7
Merck Index: 14,661