4-(4-Nitrophenyl)morpholin
Lieferant: ACTIVATE SCIENTIFIC
AS21802G100 AS21802G25
ACTIAS21802G100EA 0 CHF
ACTIAS21802G100 ACTIAS21802G25
4-(4-Nitrophenyl)morpholin
4-(4-Nitrophenyl)morpholin
Formel: C₁₀H₁₂N₂O₃
MW: 208.22 g/mol
MDL Number: MFCD00023317
CAS-Nummer: 10389-51-2
EINECS: 233-851-3