Lidocain Hydrochlorid Monohydrat ≥98%
Lieferant: Thermo Fisher Scientific
|
Gefahr
|
J63035.06
J63035.14
J63035.06EA
69
CHF
J63035.06
J63035.14
Lidocain Hydrochlorid Monohydrat ≥98%
Lidocain Hydrochlorid Monohydrat
Formel:
C₁₄H₂₃ClN₂O·1H₂O MW: 270.8 g/mol Melting Pt: 75…79 °C Lager Temperatur: Raumtemperatur |
MDL Number:
MFCD00150329 CAS-Nummer: 6108-05-0 UN: 2811 ADR: 6.1 III Merck Index: 14,5482 |