2-(Methylthio)phenylboronsäure
Lieferant: ACTIVATE SCIENTIFIC
Synonyms:
(2-(Methylthio)phenyl)boronic acid, 2-(Methylthio)benzeneboronic acid
AS50891G1
AS50891G5
ACTIAS50891G1EA
0
CHF
ACTIAS50891G1
ACTIAS50891G5
2-(Methylthio)phenylboronsäure
2-(Methylthio)phenylboronsäure
Formel:
C₇H₉BO₂S MW: 168,02 g/mol |
MDL Number:
MFCD01318165 CAS-Nummer: 168618-42-6 |