(±)-2-Fluor-α-methylbenzylamin
Lieferant: ACTIVATE SCIENTIFIC
Synonyms: 1-(2-Fluorophenyl)ethylamine
AS20373G1 AS20373G25 AS20373G5
ACTIAS20373G1EA 73 CHF
ACTIAS20373G1 ACTIAS20373G25 ACTIAS20373G5
(±)-2-Fluor-α-methylbenzylamin
(±)-2-Fluor-α-methylbenzylamin
Formel: C₈H₁₀FN
MW: 139.17 g/mol
MDL Number: MFCD04038307
CAS-Nummer: 74788-44-6