(R)-(+)-4-Methoxy-α-methylbenzylamin
Lieferant: ACTIVATE SCIENTIFIC
Synonyms:
(R)-1-(4-Methoxyphenyl)ethan-1-amine, (R)-(+)-1-(4-Methoxyphenyl)ethylamine
AS32317G5
AS32317G10
ACTIAS32317G5EA
0
CHF
ACTIAS32317G5
ACTIAS32317G10
(R)-(+)-4-Methoxy-α-methylbenzylamin
(R)-(+)-4-Methoxy-α-methylbenzylamin
Formel:
C₉H₁₃NO MW: 151.21 g/mol |
MDL Number:
MFCD00671659 CAS-Nummer: 22038-86-4 |