4-Aminomorpholin
Lieferant: ACTIVATE SCIENTIFIC
Synonyms:
N-Aminomorpholine
AS20156G100
AS20156G25
AS20156G5
ACTIAS20156G100EA
0
CHF
ACTIAS20156G100
ACTIAS20156G25
ACTIAS20156G5
4-Aminomorpholin
4-Aminomorpholin
Formel:
C₄H₁₀N₂O |
MDL Number:
MFCD00006174 CAS-Nummer: 4319-49-7 EINECS: 224-347-4 |