4'-Hydroxy-3'-methylacetophenon
Lieferant: ACTIVATE SCIENTIFIC
AS25316G100 AS25316G25 AS25316G5
ACTIAS25316G100EA 0 CHF
ACTIAS25316G100 ACTIAS25316G25 ACTIAS25316G5
4'-Hydroxy-3'-methylacetophenon
4'-Hydroxy-3'-methylacetophenon
Formel: C₉H₁₀O₂
MW: 150.18 g/mol
MDL Number: MFCD00002231
CAS-Nummer: 876-02-8
EINECS: 212-880-5