3,5-Dimethylbenzaldehyd
Lieferant: ACTIVATE SCIENTIFIC
AS33223G1
AS33223G10
AS33223G5
ACTIAS33223G1EA
0
CHF
ACTIAS33223G1
ACTIAS33223G10
ACTIAS33223G5
3,5-Dimethylbenzaldehyd
3,5-Dimethylbenzaldehyde
Formel:
C₉H₁₀O MW: 134,18 g/mol Dichte: 1.09 g/cm³ (20 °C) Lager Temperatur: Raumtemperatur |
MDL Number:
MFCD00082777 CAS-Nummer: 5779-95-3 |