α'-Brom-α,α,α-trifluor-o-xylol
Lieferant: ACTIVATE SCIENTIFIC
|
Gefahr
|
Synonyms:
2-(Trifluoromethyl)benzyl bromide, 1-(Bromomethyl)-2-(trifluoromethyl)benzene, 2-(Bromomethyl)benzotrifluoride
AS24100G100
AS24100G25
ACTIAS24100G100EA
0
CHF
ACTIAS24100G100
ACTIAS24100G25
α'-Brom-α,α,α-trifluor-o-xylol
α'-Brom-α,α,α-trifluor-o-xylol
Formel:
C₈H₆BrF₃ Siedepunkt: 116…118 °C (60 mmHg) Melting Pt: 30 °C Dichte: 1.57 g/cm³ (20 °C) |
MDL Number:
MFCD00013558 CAS-Nummer: 395-44-8 EINECS: 206-901-7 UN: 3261 ADR: 8,II |