4-Methyl-3-nitroanisol
Lieferant: ACTIVATE SCIENTIFIC
|
Achtung
|
AS21268G100
AS21268G25
AS21268G5
ACTIAS21268G100EA
0
CHF
ACTIAS21268G100
ACTIAS21268G25
ACTIAS21268G5
4-Methyl-3-nitroanisol
4-Methyl-3-nitroanisol
Formel:
C₈H₉NO₃ Siedepunkt: 266 °C (1013 hPa) Melting Pt: 17 °C Dichte: 1.2 g/cm³ (20 °C) Lager Temperatur: Raumtemperatur |
MDL Number:
MFCD00007173 CAS-Nummer: 17484-36-5 EINECS: 241-500-0 UN: 2446 ADR: 6.1,III |