3-Ethylanilin
Lieferant: ACTIVATE SCIENTIFIC
AS20424G100 AS20424G25 AS20424G5
ACTIAS20424G100EA 355 CHF
ACTIAS20424G100 ACTIAS20424G25 ACTIAS20424G5
3-Ethylanilin
3-Ethylanilin
Formel: C₈H₁₁N
MW: 121.18 g/mol
Siedepunkt: 212
Melting Pt: –8 °C
Dichte: 0.97 g/cm³ (20 °C)
Flash-Pt: 85
Lager Temperatur: Raumtemperatur
MDL Number: MFCD00007818
CAS-Nummer: 587-02-0
EINECS: 209-594-8