3-tert-Butylanilin
Lieferant: ACTIVATE SCIENTIFIC
|
Achtung
|
AS32656G1
AS32656G5
ACTIAS32656G1EA
0
CHF
ACTIAS32656G1
ACTIAS32656G5
3-tert-Butylanilin
3-tert-Butylanilin
Formel:
C₁₀H₁₅N |
MDL Number:
MFCD00125078 CAS-Nummer: 5369-19-7 EINECS: 226-361-6 |