3-Fluor-4-nitrotoluol
Lieferant: ACTIVATE SCIENTIFIC
AS21441G100 AS21441G25
ACTIAS21441G100EA 167 CHF
ACTIAS21441G100 ACTIAS21441G25
3-Fluor-4-nitrotoluol
3-Fluor-4-nitrotoluol
Formel: C₇H₆FNO₂
MW: 155,13 g/mol
Siedepunkt: 249 °C (1013 hPa)
Melting Pt: 53 °C
Dichte: 1.438 g/cm³ (25 °C)
Lager Temperatur: Raumtemperatur
MDL Number: MFCD00007053
CAS-Nummer: 446-34-4
EINECS: 207-166-5
UN: 2811
ADR: 6.1,III