2-Fluor-6-nitrotoluol
Lieferant: ACTIVATE SCIENTIFIC
AS20497G100 AS20497G25
ACTIAS20497G100EA 0 CHF
ACTIAS20497G100 ACTIAS20497G25
2-Fluor-6-nitrotoluol
2-Fluor-6-nitrotoluol
Formel: C₇H₆FNO₂
Siedepunkt: 213 °C (1013 hPa)
Melting Pt: 6 °C
Dichte: 1.2766 g/cm³ (20 °C)
MDL Number: MFCD00007197
CAS-Nummer: 769-10-8
EINECS: 212-203-3
UN: 2810
ADR: 6.1,III