2,5-Difluortoluol
Lieferant: ACTIVATE SCIENTIFIC
Synonyms:
1,4-Difluoro-2-methylbenzene
AS24911G100
AS24911G25
ACTIAS24911G100EA
0
CHF
ACTIAS24911G100
ACTIAS24911G25
2,5-Difluortoluol
2,5-Difluortoluol
Formel:
C₇H₆F₂ Siedepunkt: 117 °C (1013 hPa) Melting Pt: –35 °C Dichte: 1.36 g/cm³ (20 °C) |
MDL Number:
MFCD00000347 CAS-Nummer: 452-67-5 EINECS: 207-205-6 UN: 2388 ADR: 3,II |