5-Chlor-2-nitrotoluol
Lieferant: ACTIVATE SCIENTIFIC
Synonyms:
4-Chloro-2-methylnitrobenzene
AS22395G100
AS22395G25
ACTIAS22395G100EA
0
CHF
ACTIAS22395G100
ACTIAS22395G25
5-Chlor-2-nitrotoluol
5-Chlor-2-nitrotoluol
Formel:
C₇H₆ClNO₂ Siedepunkt: 249 °C (1013 hPa) Melting Pt: 25 °C |
MDL Number:
MFCD00024579 CAS-Nummer: 5367-28-2 EINECS: 226-355-3 UN: 3457 ADR: 6.1,III |