2-Nitrobenzylchlorid
Lieferant: ACTIVATE SCIENTIFIC
Achtung
Synonyms: 1-(Chloromethyl)-2-nitrobenzene, 2-Nitrobenzyl chloride, α-Chloro-o-nitrotoluene, alpha-Chloro-2-nitrotoluene
AS24998G100 AS24998G25
ACTIAS24998G100EA 561 CHF
ACTIAS24998G100 ACTIAS24998G25
2-Nitrobenzylchlorid
α-Chlor-2-nitrotoluol
Formel: C₇H₆ClNO₂
MW: 171,58 g/mol
Siedepunkt: 263 °C (1013 hPa)
Melting Pt: 49…51 °C
Dichte: 1.5557 g/cm³ (20 °C)
Lager Temperatur: Raumtemperatur
MDL Number: MFCD00007185
CAS-Nummer: 612-23-7
EINECS: 210-300-5
UN: 3261
ADR: 8,II