(4-Chlorphenyl)aceton
Lieferant: ACTIVATE SCIENTIFIC
Synonyms: 4-Chlorophenylacetone
AS24978G100 AS24978G25
ACTIAS24978G100EA 0 CHF
ACTIAS24978G100 ACTIAS24978G25
(4-Chlorphenyl)aceton
(4-Chlorphenyl)aceton
Formel: C₉H₉ClO
MDL Number: MFCD00045214
CAS-Nummer: 5586-88-9
EINECS: 226-986-4