3-Hydroxy-p-toluylsäure
Lieferant: ACTIVATE SCIENTIFIC
|
Achtung
|
AS20641G100
AS20641G25
AS20641G5
ACTIAS20641G100EA
0
CHF
ACTIAS20641G100
ACTIAS20641G25
ACTIAS20641G5
3-Hydroxy-p-toluylsäure
3-Hydroxy-p-toluylsäure
Formel:
C₈H₈O₃ Siedepunkt: 313 °C (1013 hPa) Melting Pt: 207…209 °C Lager Temperatur: Raumtemperatur |
MDL Number:
MFCD00002511 CAS-Nummer: 586-30-1 EINECS: 209-571-2 |