6-Nitro-m-toluylsäure
Lieferant: ACTIVATE SCIENTIFIC
AS21842G100
AS21842G25
ACTIAS21842G100EA
0
CHF
ACTIAS21842G100
ACTIAS21842G25
6-Nitro-m-toluylsäure
6-Nitro-m-toluylsäure
Formel:
C₈H₇NO₄ Siedepunkt: 364 °C (1013 hPa) Melting Pt: 137…138 °C |
MDL Number:
MFCD00007368 CAS-Nummer: 3113-72-2 EINECS: 221-481-5 |