3-Methyl-2-nitrobenzoesäure
Lieferant: ACTIVATE SCIENTIFIC
|
Achtung
|
Synonyms:
2-Nitro-m-toluic acid, 3-Methyl-2-nitrobenzoic acid
AS20069G100
AS20069G25
ACTIAS20069G100EA
0
CHF
ACTIAS20069G100
ACTIAS20069G25
3-Methyl-2-nitrobenzoesäure
3-Methyl-2-nitrobenzoesäure
Formel:
C₈H₇NO₄ Siedepunkt: 340 °C (1013 hPa) Melting Pt: 218…219 °C Lager Temperatur: Raumtemperatur |
MDL Number:
MFCD00007180 CAS-Nummer: 5437-38-7 EINECS: 226-610-9 |