6-Nitro-o-toluylsäure
Lieferant: ACTIVATE SCIENTIFIC
Synonyms:
2-Methyl-6-nitrobenzoic acid
AS21016G100
AS21016G25
AS21016G5
ACTIAS21016G100EA
161
CHF
ACTIAS21016G100
ACTIAS21016G25
ACTIAS21016G5
6-Nitro-o-toluylsäure
6-Nitro-o-toluylsäure
Formel:
C₈H₇NO₄ MW: 181,15 g/mol Siedepunkt: 353 °C (1013 hPa) Melting Pt: 151…153 °C |
MDL Number:
MFCD00007267 CAS-Nummer: 13506-76-8 EINECS: 236-833-3 |