5-Methylanthranilsäure
Lieferant: ACTIVATE SCIENTIFIC
Achtung
Synonyms: 2-Amino-5-methylbenzoic acid, 6-Amino-m-toluic acid
AS20563G100 AS20563G25
ACTIAS20563G100EA 0 CHF
ACTIAS20563G100 ACTIAS20563G25
5-Methylanthranilsäure
5-Methylanthranil acid
Formel: C₈H₉NO₂
MW: 151,16 g/mol
Siedepunkt: 317 °C (1013 hPa)
Lager Temperatur: Raumtemperatur
MDL Number: MFCD00007909
CAS-Nummer: 2941-78-8
EINECS: 220-932-3