4-tert-Butylbenzaldehyd
Lieferant: ACTIVATE SCIENTIFIC
Synonyms:
4-(tert-Butyl)benzaldehyde
AS24410G100
AS24410G25
ACTIAS24410G100EA
0
CHF
ACTIAS24410G100
ACTIAS24410G25
4-tert-Butylbenzaldehyd
4-tert-Butylbenzaldehyd
Formel:
C₁₁H₁₄O MW: 162,23 g/mol Siedepunkt: 58…60 °C (0.2 mmHg) Dichte: 0.971 g/cm³ (20 °C) Lager Temperatur: Raumtemperatur |
MDL Number:
MFCD00035742 CAS-Nummer: 939-97-9 EINECS: 213-367-9 UN: 3082 ADR: 9,III |