2-Brom-6-nitrotoluol
Lieferant: ACTIVATE SCIENTIFIC
|
Achtung
|
AS21179G100
AS21179G25
ACTIAS21179G100EA
594
CHF
ACTIAS21179G100
ACTIAS21179G25
2-Brom-6-nitrotoluol
2-Brom-6-nitrotoluol
Formel:
C₇H₆BrNO₂ MW: 216.03 g/mol Siedepunkt: 143 °C (22 mmHg) Melting Pt: 42 Lager Temperatur: Raumtemperatur |
MDL Number:
MFCD00009792 CAS-Nummer: 55289-35-5 EINECS: 259-566-4 |