α-Brom-3-nitrotoluol
Lieferant: ACTIVATE SCIENTIFIC
Synonyms:
α-Bromo-m-nitrotoluene, 1-(Bromomethyl)-3-nitrobenzene, 3-Nitrobenzyl bromide, m-Nitrobenzyl bromide
AS20592G100
AS20592G25
ACTIAS20592G100EA
0
CHF
ACTIAS20592G100
ACTIAS20592G25
α-Brom-3-nitrotoluol
α-Brom-3-nitrotoluol
Formel:
C₇H₆BrNO₂ MW: 216.03 g/mol Siedepunkt: 115…118 °C (0.8 mmHg) Melting Pt: 59…60 °C |
MDL Number:
MFCD00007271 CAS-Nummer: 3958-57-4 EINECS: 223-557-3 UN: 3261 ADR: 8 II |