2-Brom-5-(trifluormethyl)anilin
Lieferant: ACTIVATE SCIENTIFIC
|
Gefahr
|
Synonyms:
3-Amino-4-bromobenzotrifluoride, 6-Bromo-α,α,α-trifluoro-m-toluidine, 3-Amino-4-bromo-α,α,α-trifluorotoluene, 3-Amino-4-brom-α,α,α-trifluortoluol
AS20584G100
AS20584G25
ACTIAS20584G100EA
0
CHF
ACTIAS20584G100
ACTIAS20584G25
2-Brom-5-(trifluormethyl)anilin
2-Brom-5-(trifluormethyl)anilin
Formel:
C₇H₅BrF₃N MW: 240.02 g/mol Siedepunkt: 94…96 °C (12 mmHg) Melting Pt: 47…49 °C Dichte: 1.694 g/cm³ (25 °C) |
MDL Number:
MFCD00007637 CAS-Nummer: 454-79-5 EINECS: 207-227-6 UN: 2810 ADR: 6.1 III |