4-Brom-m-toluylsäure
Lieferant: ACTIVATE SCIENTIFIC
|
Achtung
|
Synonyms:
4-Bromo-3-methylbenzoic acid, 2-Bromo-5-carboxytoluene, 4-Bromo-m-toluic acid
AS1497G100
AS1497G5
ACTIAS1497G100EA
0
CHF
ACTIAS1497G100
ACTIAS1497G5
4-Brom-m-toluylsäure
4-Brom-m-toluylsäure
Formel:
C₈H₇BrO₂ MW: 215,05 g/mol |
MDL Number:
MFCD00039526 CAS-Nummer: 7697-28-1 EINECS: 231-713-7 |