4-Brom-o-toluylsäure
Lieferant: ACTIVATE SCIENTIFIC
Achtung
Synonyms: 4-Bromo-2-methylbenzoic acid
AS21330G100 AS21330G25 AS21330G5
ACTIAS21330G100EA 0 CHF
ACTIAS21330G100 ACTIAS21330G25 ACTIAS21330G5
4-Brom-o-toluylsäure
4-Brom-o-toluylsäure
Formel: C₈H₇BrO₂
MW: 215,05 g/mol
Lager Temperatur: Raumtemperatur
MDL Number: MFCD00040905
CAS-Nummer: 68837-59-2
EINECS: 272-437-7